Descripción
CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, In vitro assay, Flow (Cell Surface), CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD31/PECAM-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), In vitro Assay, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MEC13.3 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 2.5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500 - 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100, In vitro assay reported in scientific literature (PMID 24647208), In vivo assay reported in scientific literature, Flow (Cell Surface) 2.5 ug/ml, CyTOF-ready |
| Alias de gen | adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA′, MEC 13.3 CD31, MEC 13.3 Clone, PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
| Símbolos de los genes | PECAM1 |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?