missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD34 Antibody (HPCA1/8333R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18691604 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18691604 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18691604 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320984

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD34
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HPCA1/8333R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human CD34 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 947
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.