Descripción
CD34 Monoclonal specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD34 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HPCA1/763 |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule |
| Símbolos de los genes | CD34 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |