Descripción
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD34 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 700011 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD34, Thr35-Thr287, Accession # Q64314 |
| Mostrar más |