missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD34 Antibody (700011), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30031334 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30031334 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30031334 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6518PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD34
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 700011
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD34, Thr35-Thr287, Accession # Q64314
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 947
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.