missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD31/PECAM-1 Antibody (rPECAM1/8826), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585219 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18585219 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585219

Marca: Novus Biologicals NBP324343AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD31/PECAM-1 Monoclonal antibody specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD31/PECAM-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rPECAM1/8826
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 625-738) of human CD31/PECAM-1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cytoskeleton Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.