missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD31/PECAM-1 Antibody (MEC13.3), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18741164 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18741164 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18741164

Marca: Novus Biologicals NB6001475AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD31/PECAM-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon MEC13.3
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA′, PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule
Símbolos de los genes PECAM1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno This CD31/PECAM-1 Antibody (MEC13.3) was developed against mouse endothelial cell line T-end.
Peso molecular del antígeno 82.5 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.