missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD31/PECAM-1 Antibody (MEC 7.46), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18036814 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18036814 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18036814 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1001642AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Cell Surface).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD31/PECAM-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon MEC 7.46
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Cell Surface)
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA′, PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule
Símbolos de los genes PECAM1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno This CD31/PECAM-1 Antibody (MEC 7.46) was developed against mouse endothelial cell line T-end.
Peso molecular del antígeno 82.5 kDa
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.