missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD31/PECAM-1 Monoclonal antibody specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD31/PECAM-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL14696 |
| Conjugado | DyLight 405 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P16284, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?