missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD300f/LMIR3/CD300LF Monoclonal antibody specifically detects CD300f/LMIR3/CD300LF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD300f/LMIR3/CD300LF |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 234903 |
| Conjugado | PE-Cyanine7 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CMRF35-like molecule 1, CD300 molecule-like family member f, CD300f, CLM1, CLM-1, IgSF13, IREM1, IREM-1, NKIR |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Y3 rat myeloid cell line transfected with human CD300f/LMIR3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?