Learn More
CD300f/LMIR3/CD300LF Antibody (234903), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30146813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30146813 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30146813
Marca: Novus Biologicals FAB2774CL1
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Rat Monoclonal Antibody
CD300f/LMIR3/CD300LF Monoclonal antibody specifically detects CD300f/LMIR3/CD300LF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD300f/LMIR3/CD300LF
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 234903
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CMRF35-like molecule 1, CD300 molecule-like family member f, CD300f, CLM1, CLM-1, IgSF13, IREM1, IREM-1, NKIR
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Y3 rat myeloid cell line transfected with human CD300f/LMIR3
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146722
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b