missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD300c Monoclonal antibody specifically detects CD300c in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD300c |
| Clasificación | Monoclonal |
| Alias de gen | CD300c antigenCMRF35 antigen, CD300c molecule, CLM-6, CMRF-35, CMRF35 leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF-35A, CMRF35A leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35ACMRF35A1, CMRF35CMRF35-A1, CMRF35-like molecule 6, IgSF16, IGSF16CD300 antigen-like family member C, Immunoglobulin superfamily member 16, LIR |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD300c (Accession#: NP_006669.1; Met 1-Arg 183). |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 10871 |
| Formulario | Purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?