Learn More
Beschreibung
CD300c Monoclonal antibody specifically detects CD300c in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Clon | 103 |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Dilución | ELISA, Sandwich ELISA Detection |
| Primario o secundario | Primary |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?