Learn More
CD300a/LMIR1 Antibody (MEM-260), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30156905 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30156905 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30156905
Marca: Novus Biologicals NB11058726CL1
Mouse Monoclonal Antibody
CD300a/LMIR1 Monoclonal antibody specifically detects CD300a/LMIR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD300a/LMIR1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-260
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD300a antigenCMRF35H9, CD300a molecule, CLM-8, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35-H9, CMRF-35-H9CD300 antigen-like family member A, CMRF35HIRp60, CMRF35-like molecule 8, IgSF12, IGSF12NK inhibitory receptor, Immunoglobulin superfamily member 12, Inhibitory receptor protein 60, IRC1, IRC1/IRC2, IRC2, Irp60, leukocyte membrane antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HPB acute lymphoid leukemia cell line (NM_007261.2).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Mast Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1