missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD300a/LMIR1 Monoclonal antibody specifically detects CD300a/LMIR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD300a/LMIR1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 232612 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD300a antigenCMRF35H9, CD300a molecule, CLM-8, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35-H9, CMRF-35-H9CD300 antigen-like family member A, CMRF35HIRp60, CMRF35-like molecule 8, IgSF12, IGSF12NK inhibitory receptor, Immunoglobulin superfamily member 12, Inhibitory receptor protein 60, IRC1, IRC1/IRC2, IRC2, Irp60, leukocyte membrane antigen |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Y3 rat myeloid cell line transfected with human CD300a/LMIR1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?