missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300a/LMIR1 Antibody (172224), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142060 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142060 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142060 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1186CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD300a/LMIR1 Monoclonal antibody specifically detects CD300a/LMIR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD300a/LMIR1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 172224
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD300a antigenCMRF35H9, CD300a molecule, CLM-8, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35-H9, CMRF-35-H9CD300 antigen-like family member A, CMRF35HIRp60, CMRF35-like molecule 8, IgSF12, IGSF12NK inhibitory receptor, Immunoglobulin superfamily member 12, Inhibitory receptor protein 60, IRC1, IRC1/IRC2, IRC2, Irp60, leukocyte membrane antigen
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD300a/LMIR1, Leu28-Arg183, Accession # BAC80268
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Mast Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11314
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.