missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 zeta, p Tyr142 Antibody (EM-54), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18701762 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18701762 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18701762

Marca: Novus Biologicals NBP237708MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 zeta Monoclonal antibody specifically detects CD3 zeta in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 zeta
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon EM-54
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD247 antigen, CD247 antigen, zeta subunit, CD247 molecule, CD3H, CD3Q, CD3z antigen, zeta polypeptide (TiT3 complex), CD3ZT-cell receptor T3 zeta chain, T3Z, T-cell antigen receptor complex, zeta subunit of CD3, T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain, TCRZCD3-ZETA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CP1 (pTyr142) - KLH.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 919
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.