missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 zeta Antibody (BL-336-1B2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18041846 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18041846 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18041846

Marca: Novus Biologicals NBP276399

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD3 zeta Monoclonal specifically detects CD3 zeta in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 zeta
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon BL-336-1B2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Simple Western, Flow Cytometry 0.5 ul per 1 - 10^6 cells, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:500, Immunoprecipitation 20 ul/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500
Formulación Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2 with 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD247 antigen, CD247 antigen, zeta subunit, CD247 molecule, CD3H, CD3Q, CD3z antigen, zeta polypeptide (TiT3 complex), CD3ZT-cell receptor T3 zeta chain, T3Z, T-cell antigen receptor complex, zeta subunit of CD3, T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain, TCRZCD3-ZETA
Símbolos de los genes CD247
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Immunogen sequence between amino acids 150-164 (C-Term)
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 919.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C/ 1 year from date of receipt
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.