Learn More
CD3 zeta Antibody (4A12-F6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18376737 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18376737 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18376737 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000919M01
Mouse Monoclonal Antibody
CD3 zeta Monoclonal antibody specifically detects CD3 zeta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD3 zeta
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4A12-F6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH25703
Alias de gen CD247 antigen, CD247 antigen, zeta subunit, CD247 molecule, CD3H, CD3Q, CD3z antigen, zeta polypeptide (TiT3 complex), CD3ZT-cell receptor T3 zeta chain, T3Z, T-cell antigen receptor complex, zeta subunit of CD3, T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain, TCRZCD3-ZETA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD3Z (AAH25703, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MKWKALFTAAILQAQLPITEAQSFGLLDPKLCYLLDGILFIYGVILTALFLRVKFSRSADAPAYQQGQNQLYNELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPQRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 919
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ