Learn More
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CD3
Clon 4I19
Concentración 500 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30233197
Ver documentos
Proteintech
81324-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00€
399.00€ / 100 microlitros
Ahorro 40.00€
9% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30235481
Ver documentos
Proteintech
81324-1-RR-20UL
20 μL
149.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
CD3
500 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
916
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
4I19
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat, Pig
FLJ18683; T3E; TCRE
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody