Learn More
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233197 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30233197 100 μL 100 microlitros
30235481 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233197
Marca: Proteintech 813241RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CD3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 4I19
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes FLJ18683; T3E; TCRE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 23-25 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG