Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QAB6-PE-100Tests
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Tekniske data
| CD3 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| CD3D | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 915 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| UCHT1 | |
| PE | |
| NP_001035741 | |
| Mouse | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion