Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Código de producto. p-7156670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
500 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
500 tests
15942258 25 Tests 25 tests
15932258 100 Tests 100 tests
15952258 500 Tests 500 tests
3 options
Código de producto. 15942258
Marca: EnquireBio QAB6PE25Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon UCHT1
Concentración 5μL/Test
Conjugado PE
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001035741
Símbolos de los genes CD3D
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 915
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ