Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
116.55€ - 196.35€
Especificaciones
| Antígeno | CD3 |
|---|---|
| Clon | OKT3 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15922138
|
EnquireBio
QAB5-PE-25Tests |
25 Tests |
116.55€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15912138
|
EnquireBio
QAB5-PE-100Tests |
100 Tests |
196.35€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD3 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 916 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| OKT3 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_000724 | |
| CD3E | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |