Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: OKT3, enQuireBio™
Código de producto. 15922138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
15922138 25 Tests 25 tests
15912138 100 Tests 100 tests
2 options
Código de producto. 15922138
Marca: EnquireBio QAB5PE25Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OKT3
Concentración 5μL/Test
Conjugado PE
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_000724
Símbolos de los genes CD3E
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ