missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse anti-Human , PE, Clone: OKT3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
61.40€ - 256.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD3 |
|---|---|
| Clon | OKT3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17227534
|
BD Biosciences
566684 |
25 Tests |
65.30€ 61.40€ / 25 tests Ahorro 3.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17217534
|
BD Biosciences
566683 |
100 Tests |
256.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD3 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells | |
| Primary |
| OKT3 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD3E; CD3e; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon; T3E; TCRE | |
| IgG2a κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE were removed. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto