Learn More
CD3 gamma Antibody (CD3G/8794), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200076172 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18614104 20 μg 20 microgramos
18624964 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18614104 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32368920ug
Mouse Monoclonal Antibody
CD3 gamma Monoclonal antibody specifically detects CD3 gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD3 gamma
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD3G/8794
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-182) of human CD3 gamma protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 917
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ