Learn More
CD3 gamma Antibody (CD3G/8794), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18588479 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18588479 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18588479
Marca: Novus Biologicals NBP324120MFV500
Mouse Monoclonal Antibody
CD3 gamma Monoclonal antibody specifically detects CD3 gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD3 gamma
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD3G/8794
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-182) of human CD3 gamma protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 917
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ