missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 gamma Antibody (CD3G/8794), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18521708 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18521708 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18521708 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324120MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 gamma Monoclonal antibody specifically detects CD3 gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 gamma
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD3G/8794
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-182) of human CD3 gamma protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 917
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.