Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit, Mouse
For manual positive cell separation. The Fab-TACS™ Gravity Kit provides label-free target cells without the use of high affinity antibodies and magnetic beads
en la oferta
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Tipo | Kit de aislamiento celular no magnético |
Especie | ratón |
Suficiente para | 1 × 108 celdas/columna de destino |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16265350
|
IBA Lifesciences
6-3404-004 |
4 columnas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16275350
|
IBA Lifesciences
6-3404-010 |
10 columnas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Kit de aislamiento celular no magnético | |
ratón | |
1 × 108 celdas/columna de destino |