Learn More
CD3 epsilon, Rabbit anti-Human, Clone: OKT-3 (muromonab), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CD3 epsilon Monoclonal specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD3 epsilon |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OKT-3 (muromonab) |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE |
| Símbolos de los genes | CD3E |
| Mostrar más |