missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 epsilon Antibody (rC3e/6967), Novus Biologicals™

Código de producto. 18626024 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18626024 20 μg 20 microgramos
18689314 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18626024 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32367720ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 epsilon
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rC3e/6967
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD3 epsilon protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.