missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 epsilon Antibody (rC3e/6967), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18545036 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18545036 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18545036

Marca: Novus Biologicals NBP324081AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 epsilon
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rC3e/6967
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD3 epsilon protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.