Learn More
CD3 epsilon Antibody (C3e/1308), Novus Biologicals™
Produktkod. 18215230 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 μg
20 μg
Förpackningsstorlek:
100 microgramos
20 microgramos
Produktkod. Cantidad unitSize
18215230 20 μg 20 microgramos
18062666 100 μg 100 microgramos
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18215230
Brand: Novus Biologicals NBP25338720UG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
CD3 epsilon Monoclonal specifically detects CD3 epsilon in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Multiplex Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno CD3 epsilon
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page
Clasificación Monoclonal
Clon C3e/1308
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 ug/ml, SDS-Page
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Símbolos de los genes CD3E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD3e fragment (aa 23-119)
Peso molecular del antígeno 20 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.