missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 epsilon Antibody (145-2C11), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18539856 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18539856 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18539856 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB484L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

CD3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects CD3 epsilon in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Cell depletion, T Cell Stimulation, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 epsilon
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Depletion Assay, T-Cell Activation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 145-2C11
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Cell depletion, T Cell Stimulation, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno H-2Kb-specific mouse cytotoxic T-lymphocyte
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.