missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Antibody (KT3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18090144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.125 mg
Tamaño de la unidad:
125 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18090144 0.025 mg 25 microgramos
18093794 0.125 mg 125 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18090144 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100648710.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD3 Monoclonal specifically detects CD3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon KT3
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación PBS (pH 7.4) with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD3 antigen, delta subunit, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, CD3G, CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ18683, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3DOKT3, delta chain, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Símbolos de los genes CD3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno CBAT6 thymocytes
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especificidad de la prueba The antibody recognizes mouse CD3 antigen.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.