missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Antibody (B-B11), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517016 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18517016 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18517016 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314571AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B-B11
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD_antigen: CD3e, CD3 antigen, delta subunit, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, CD3e, CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, CD3G, CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ18683, FLJ79544, FLJ94613, IMD18, MGC138597, T3DOKT3, delta chain, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA activated T cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Diabetes Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.