missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Antibody (C28/75), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18115342 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18115342 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18115342 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234575V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD28 Monoclonal specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD28
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon C28/75
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Símbolos de los genes CD28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD28 protein (Uniprot: P10747)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 940
Especificidad de la prueba Recognizes a glycoprotein of 44-88kDa, which is identified as CD28. It is the critical T-cell co-stimulatory receptor which provides to the cell the important second activation signal by binding CD80 and CD86 that are expressed by antigen presenting cells. Besides its co-stimulation role, CD28 functions in preventing T-cells from anergic hyporesponsive state or from undergoing premature apoptotic cell death. CD28 is also expressed on human fetal NK cells and some NK cell lines, whereas on murine NK cells the CD28 expression is much broader.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.