missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18686219 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18686219 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18686219

Marca: Novus Biologicals NB10093558AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD28 Polyclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD28
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues 72-85 [SQQLQVYSKTGFN], which is the Ig-V-like region of human CD28.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 940
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.