missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Antibody (794716), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18582545 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582545

Marca: Novus Biologicals FAB4832D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD28
Aplicaciones Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 794716
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD28, Accession # P31041
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 940
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.