missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Antibody (37407), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 30065187 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30065187 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30065187 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB342Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Western Blot, Agonist Activity, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD28
Aplicaciones Western Blot, Agonist Activity, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 37407
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Agonist Activity, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD28, Asn19-Pro152, Accession # P10747
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 940
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.