missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD277/BTN3A1 Antibody (BT3.1), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18044637 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18044637 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18044637

Marca: Novus Biologicals NBP200227UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD277/BTN3A1 Monoclonal specifically detects CD277/BTN3A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD277/BTN3A1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon BT3.1
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen butyrophilin, subfamily 3, member A1, dJ45P21.3 (butyrophilin, subfamily 3, member A1)
Símbolos de los genes BTN3A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody is CD277 (B7 family, Butyrophilin).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11119
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.