Learn More
CD27/TNFRSF7 Antibody (rLPFS2/8836), Novus Biologicals™
Código de producto. 18677804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18677804 100 μg 100 microgramos
18645334 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18677804
Marca: Novus Biologicals NBP323942100ug
Mouse Monoclonal Antibody
CD27/TNFRSF7 Monoclonal antibody specifically detects CD27/TNFRSF7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD27/TNFRSF7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rLPFS2/8836
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CD27 antigen, CD27 molecule, MGC20393, S152CD27L receptor, T cell activation antigen CD27, T cell activation antigen S152, T14, TNFRSF7T-cell activation antigen CD27, Tp55, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD27/TNFRSF7 protein fragment (aa 28-170) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ