missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27/TNFRSF7 Antibody (LG.7F9), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18227212 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18227212 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18227212 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP143428FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

CD27/TNFRSF7 Monoclonal specifically detects CD27/TNFRSF7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD27/TNFRSF7
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon LG.7F9
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen CD27 antigen, CD27 molecule, MGC20393, S152CD27L receptor, T cell activation antigen CD27, T cell activation antigen S152, T14, TNFRSF7T-cell activation antigen CD27, Tp55, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Símbolos de los genes CD27
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD27.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 939
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.