Learn More
CD27 Mouse, APC, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | CD27 |
---|---|
Clon | O323 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941888
|
EnquireBio
QAB36-APC-25TESTS |
25 Tests |
en la oferta
25 tests |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15931888
|
EnquireBio
QAB36-APC-100TESTS |
100 Tests |
en la oferta
100 tests |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
CD27 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
939 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
O323 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
XP_016875723 | |
CD27 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |