missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Antibody (TNFS7/1026), Janelia Fluor™ 646 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18576976 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18576976 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18576976

Marca: Novus Biologicals NBP311587JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Monoclonal antibody specifically detects CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD27 Ligand/TNFSF7/CD70
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon TNFS7/1026
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 protein (Uniprot: P32970)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 970
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.