Learn More
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Antibody (TAN 1-7), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18167758 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18167758 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18167758
Marca: Novus Biologicals NBP250150H
Rat Monoclonal Antibody
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Monoclonal specifically detects CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD27 Ligand/TNFSF7/CD70
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TAN 1-7
Conjugado HRP
Dilución ELISA
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Símbolos de los genes CD70
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant mouse CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 (extracellular domain, aa residues 41-195)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 970
Especificidad de la prueba This antibody is a non-depleting mAb that blocks the CD70-CD27 interaction.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a