missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Antibody (cusatuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30044734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30044734 50 μg 50 microgramos
30045209 1 mg 1 miligramo
30045931 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30044734

Marca: Novus Biologicals™ NBP32862750ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Monoclonal antibody specifically detects CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD27 Ligand/TNFSF7/CD70
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon cusatuzumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P32970
Alias de gen CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Especie del huésped Human
Inmunógeno TNFSF7/ CD27L/ CD70
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 970
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.