Learn More
CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) Mouse, Clone: IL2RA/2395, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) |
|---|---|
| Clon | IL2RA/2395 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15950268
|
EnquireBio
3559-MSM5-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960268
|
EnquireBio
3559-MSM5-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinantfragment of human IL2RA protein (apprx. aa 42-183) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 55kDa |
| IL2RA/2395 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3559 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface and Cytoplasmic | |
| PHA-stimulated human lymphocytes. Human lymph nodeor tonsil |