Learn More
CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) Mouse, Clone: IL2RA/2395, enQuireBio™
Código de producto. 15960268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15960268 100 μg 100 microgramos
15950268 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15960268
Marca: EnquireBio 3559MSM5P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon IL2RA/2395
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinantfragment of human IL2RA protein (apprx. aa 42-183)
Peso molecular del antígeno 55kDa
Control positivo PHA-stimulated human lymphocytes. Human lymph nodeor tonsil
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3559
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b